Documentos Principais
A8260
Sigma-Aldrich
Arachidonyl acetate
~99%, liquid
Sinônimo(s):
Acetic acid arachidonyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H36O2
Número CAS:
Peso molecular:
332.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
forma
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-22(2)23/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
chave InChI
RKNFFTAYULCRTQ-ZKWNWVNESA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3