Documentos Principais
A8127
Sigma-Aldrich
DL-Alanine hydroxamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)C(=O)NO
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)