Documentos Principais
A7980
Sigma-Aldrich
AC-41848 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-3-phenyl-5H-imidazo[1,2-a]azepinium bromide hydrate
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.468,00
20 MG
R$ 3.666,00
R$ 1.468,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.468,00
20 MG
R$ 3.666,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21BrCl2N2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
452.21 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.468,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
under inert gas
solubilidade
DMSO: ~14 mg/mL
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[H]O[H].Clc1ccc(C[n+]2cc(-c3ccccc3)n4CCCCCc24)c(Cl)c1
InChI
1S/C21H21Cl2N2.BrH.H2O/c22-18-11-10-17(19(23)13-18)14-24-15-20(16-7-3-1-4-8-16)25-12-6-2-5-9-21(24)25;;/h1,3-4,7-8,10-11,13,15H,2,5-6,9,12,14H2;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
FPOBEBBUBSFIIA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
AC-41848 is a potent, cell permeable, and subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist.
Ações bioquímicas/fisiológicas
AC-41848 is a potent, cell permeable, subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist. AC-41848 has high selectivity (92%) for RARγ. EC50 = 5.9 μM.
Potent, cell permeable, subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist. High selectivity (92%) for RARγ. EC50 = 5.9 μM.
Características e benefícios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.