A7674
Anti-AOP1 antibody, Mouse monoclonal
clone AOP-38, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Antioxidant-like Protein 1, Anti-PRDX3, Anti-Peroxiredoxin 3
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AOP-38, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 25 kDa
reatividade de espécies
monkey, chicken, canine, rat, human, mouse, hamster
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia, Jurkat, cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDX3(10935)
mouse ... Prdx3(11757)
rat ... Prdx3(64371)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)