A7479
5-AIQ hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
5-Aminoisoquinolinone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
cor
tan
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1cccc2C(=O)NC=Cc12
InChI
1S/C9H8N2O.ClH/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-11-9(7)12;/h1-5H,10H2,(H,11,12);1H
chave InChI
KWNLARCFSYAXLT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3