A7401
[Sar1, Gly8]-Angiotensin II acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H65N13O10 · xC2H4O2 · yH2O
Peso molecular:
912.05 (anhydrous free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Sar-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Gly
Ações bioquímicas/fisiológicas
Angiotensin II antagonist
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Synthesis of peptides with the solid phase method. II. Octapeptide analogues of angiotensin II.
W K Park et al.
Canadian journal of biochemistry, 52(2), 113-119 (1974-02-01)