A7361
2R, 4R-APDC monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-amino-2,4-pyrrolidinedicarboxylic acid
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: ≥2 mg/mL
originador
Eli Lilly
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.N[C@]1(CN[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4.H2O/c7-6(5(11)12)1-3(4(9)10)8-2-6;/h3,8H,1-2,7H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t3-,6-;/m1./s1
chave InChI
XAIFFDPAANKDRF-VIKFZCHMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3