Documentos Principais
A7206
Sigma-Aldrich
α-Acetolactate Decarboxylase from Bacillus subtilis
lyophilized powder, ~60 units/mg solid
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
~60 units/mg solid
pf
183-188 °C (dec.)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 ... alsD(936857)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Involved in the regulation of the α-acetolactate pool in pyruvate catabolism and the biosynthesis of the branched-chain amino acids (isoleucine, leucine, and valine).
Definição da unidade
One unit will form 1.0 μmole of acetoin from acetolactate per min at pH 6.0 at 30 °C.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J Prell et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(30), 12477-12482 (2009-07-15)
One of the largest contributions to biologically available nitrogen comes from the reduction of N(2) to ammonia by rhizobia in symbiosis with legumes. Plants supply dicarboxylic acids as a carbon source to bacteroids, and in return they receive ammonia. However