A7111
Acepromazine maleate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetopromazine maleate salt, 2-Acetyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine maleate salt, Acepromazine maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
Aplicação
- as a component of anesthesia cocktail to test its effects on behavioral changes in rats[1]
- as a component of anesthesia cocktail to study its effects on lung resistance of rats[2]
- as an anti-psychotic pharmaceutical agent to study its cytotoxic effects on malignant glioma in glioblastoma (GBM) cells[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.