Key Documents
A6854
Sigma-Aldrich
AF12198
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-L-azetidine-2-carbonyl-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C96H123N19O22
Número CAS:
Peso molecular:
1895.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
peso molecular
1895.12
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PNOC(5368)
Amino Acid Sequence
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-Aze-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Human IL-1 receptor antagonist peptide, in vivo and in vitro.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3