Documentos Principais
A6331
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-S-geranylgeranyl-L-cysteine
≥95%, ethanol solution
Sinônimo(s):
AGGC, N-Acetyl-S-(3,7,11,15-tetramethyl-2E,6E,10E,14-hexadecatetraenyl)-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H41NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
435.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95%
forma
ethanol solution
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CSC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Synthetic substrate for the isoprenylated protein methyltransferase (S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase). Functions as an inhibitor of methylation of endogenous isoprenylated proteins.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges