Documentos Principais
A6171
Sigma-Aldrich
L-Asparaginamide hydrochloride
Sinônimo(s):
L-Aspartic acid diamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9N3O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3