Documentos
A5711
Sigma-Aldrich
Arachidonic acid-5,6,8,9,11,12,14,15-3H(N)
≥95% (Radiochemical Purity), ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
304.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95% (Radiochemical Purity)
forma
ethanol solution
Extensão da rotulagem
180-240 Ci/mmol
alteração de massa
M+16
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[3H]\C(CCCCC)=C(/[3H])C\C([3H])=C(\[3H])C\C([3H])=C(\[3H])C\C([3H])=C(\[3H])CCCC(O)=O
Embalagem
serum bottle