A5475
ALX-1393
>98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
O-[(2-Benzyloxyphenyl-3-flurophenyl)methyl]-L-serine
About This Item
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble ~20 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](COC(c1cccc(F)c1)c2ccccc2OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H22FNO4/c24-18-10-6-9-17(13-18)22(29-15-20(25)23(26)27)19-11-4-5-12-21(19)28-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-13,20,22H,14-15,25H2,(H,26,27)/t20-,22?/m0/s1
chave InChI
ADUSZEGHFWRTQS-AIBWNMTMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3