Documentos Principais
A5414
Sigma-Aldrich
L-Alanine 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.232,00
R$ 2.232,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.232,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
280.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
R$ 2.232,00
Check Cart for Availability
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)N)cc2ccccc12
InChI
1S/C14H16N2O2.ClH/c1-9(15)14(17)16-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13(8-11)18-2;/h3-9H,15H2,1-2H3,(H,16,17);1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
ZEKFPQBOUDNNNH-FVGYRXGTSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Substratos
Fluorogenic substrate for aminopeptidase M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)