A5157
DL-2-Amino-7-phosphonoheptanoic acid
~95%
Sinônimo(s):
AP-7
About This Item
Ensaio
~95%
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H16NO5P/c8-6(7(9)10)4-2-1-3-5-14(11,12)13/h6H,1-5,8H2,(H,9,10)(H2,11,12,13)
chave InChI
MYDMWESTDPJANS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409) , Grin2b(24410)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)