Documentos Principais
A4928
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid bis-allyl ester p-toluenesulfonate salt
Sinônimo(s):
L-Aspartic acid diallyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2OCOCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
385.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H15NO4.C7H8O3S/c1-3-5-14-9(12)7-8(11)10(13)15-6-4-2;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-4,8H,1-2,5-7,11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
chave InChI
AOWMVHRLCZAUDM-QRPNPIFTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)