A4469
Monoclonal Anti-ACTR/AIB1 antibody produced in mouse
clone AX 15, ascites fluid
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AX 15, monoclonal
peso molecular
antigen 150 kDa
contém
0.035% sodium azide
30% glycerol
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 15 μL using 500 μg of a BG-1 ovarian cell RIPA lysate.
western blot (chemiluminescent): 1:500 using RIPA lysates of BG-1 ovarian cancer cells
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCOA3(8202)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)