Documentos Principais
A4341
Sigma-Aldrich
Azo dye-impregnated collagen
protease substrate, powder, suitable for non-specific protease substrate
Sinônimo(s):
Azocoll
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Azo dye-impregnated collagen, collagenase substrate
fonte biológica
bovine skin
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
activity assay: suitable
adequação
suitable for non-specific protease substrate (Dye-impregnated hide powder.)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Nur Syafiqah Muhammed et al.
The protein journal, 40(3), 419-435 (2021-04-20)
Acinetobacter baumannii is a ubiquitous bacteria that is increasingly becoming a formidable nosocomial pathogen. Due to its clinical relevance, studies on the bacteria's secretory molecules especially extracellular proteases are of interest primarily in relation to the enzyme's role in virulence.
R Chavira et al.
Analytical biochemistry, 136(2), 446-450 (1984-02-01)
Azocoll, an insoluble, ground collagen to which a bright-red azodye is attached has been widely used for the assay of proteolytic enzymes. Earlier studies showed that hydrolysis of azocoll progressed linearly as a function of proteinase concentration but in an