Documentos Principais
A4339
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Tyr-Val-Lys(biotinyl)-Asp 2,6-dimethylbenzoyloxymethyl ketone
≥90% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Ac-YVK(biotinyl)D 2,6-dimethylbenzoyloxymethyl ketone
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 84,00
R$ 84,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 84,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H63N7O12S
Número CAS:
Peso molecular:
938.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.77
R$ 84,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Useful for affinity labeling the larger subunit of activated caspase 1 and caspase 1 related proteases.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dodheri Syed Samiulla et al.
Organic and medicinal chemistry letters, 2(1), 27-27 (2012-07-17)
Caspase-3 inhibition has been demonstrated to be therapeutically effective in moderating excessive programmed cell death. Interest in caspase-3 as a therapeutic target has led many to pursue the development of inhibitors. To date, only a few series of non-peptide inhibitors