Documentos Principais
A4278
Sigma-Aldrich
Alizarin Violet R
Sinônimo(s):
Acid Violet 34
About This Item
Fórmula linear:
C28H20N2O8S2Na2
Número CAS:
Peso molecular:
622.58
Número do índice de cores:
61710
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composição
Dye content, ~60%
cadeia de caracteres SMILES
[Na].Cc1ccc(Nc2cccc3C(=O)c4c(Nc5ccc(C)cc5S(O)(=O)=O)cccc4C(=O)c23)c(c1)S(O)(=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)