A4056
Amrinone
Sinônimo(s):
5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one, Inamrinone
About This Item
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
1 M NaOH: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
chave InChI
RNLQIBCLLYYYFJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE3A(5139)
rat ... Pde3a(50678)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?