Documentos
A3771
Sigma-Aldrich
8-(6-Aminohexyl)aminoadenosine 5′-monophosphate lithium salt
≥95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28N7O7P
Número CAS:
Peso molecular:
461.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li].NCCCCCCNc1nc2c(N)ncnc2n1C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C16H28N7O7P.Li.H/c17-5-3-1-2-4-6-19-16-22-10-13(18)20-8-21-14(10)23(16)15-12(25)11(24)9(30-15)7-29-31(26,27)28;;/h8-9,11-12,15,24-25H,1-7,17H2,(H,19,22)(H2,18,20,21)(H2,26,27,28);;
chave InChI
AZVYMTYCFZUNFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ligand for preparation of affinity chromatography medium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Guilford, H., et al.
The Biochemical Journal, 139, 44-44 (1974)