About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)