Documentos Principais
A3500
Sigma-Aldrich
1-Acetoxycyclopentanecarbonitrile
liquid
Sinônimo(s):
1-Cyanocyclopentyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC1(CCCC1)C#N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)