A3415
Anti-Sheep IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Sheep Antibody, Anti Sheep Antibody - Anti-Sheep IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in donkey, Anti Sheep Hrp
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
sheep
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3