A3282
5-Azido-2-nitrobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%, powder
Sinônimo(s):
N-(5-Azido-2-nitrobenzoyloxy)succinimide, N-Succinimidyl 5-azido-2-nitrobenzoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cor
yellow to yellow-orange
solubilidade
ethyl acetate: 25 mg/mL
DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2=C(C=CC(N=[N+]=[N-])=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7N5O6/c12-14-13-6-1-2-8(16(20)21)7(5-6)11(19)22-15-9(17)3-4-10(15)18/h1-2,5H,3-4H2
chave InChI
FUOJEDZPVVDXHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3