Documentos Principais
A3097
Sigma-Aldrich
[Pro18, Asp21]-Amyloid β Protein Fragment 17-21 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), solid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H43N5O8
Número CAS:
Peso molecular:
637.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Leu-Pro-Phe-Phe-Asp
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits amyloid formation in vitro and amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
Inhibits amyloid formation in vitro, prevents amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and completely blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)