Documentos Principais
A3028
Sigma-Aldrich
Apocholic acid
Sinônimo(s):
3α,12α-Dihydroxy-5β,8(14)-cholen-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-chol-8(14)en-24-oic acid, 5β,8(14)-Cholen-24-oic acid-3α,12α-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
390.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pf
175-176 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CCC2=C3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)