A2941
Arachidonoyl chloride
~95% (capillary GC, NMR)
Sinônimo(s):
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid chloride
About This Item
Ensaio
~95% (capillary GC, NMR)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C20H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
NTBLHFFUSJRJQO-DOFZRALJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?