Documentos Principais
A2783
Sigma-Aldrich
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline
Sinônimo(s):
4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline, p,p′-DMPA-aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16N4
Número CAS:
Peso molecular:
240.30
Beilstein:
748253
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pf
190-195 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)