Documentos Principais
A2558
Sigma-Aldrich
N-Acetylneuraminyl-fucosyllacto-N-neo-tetraose from human milk
Sinônimo(s):
α-NeuNAc-(2→6)-β-Gal-(1→4)-β-GlcNAc-(1→3)-β-Gal-(1→4)-(α-Fuc-[1→3])-Glc, SFLNnT, Sialyl-fucosyllacto-N-neo-tetraose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H72N2O33
Número CAS:
Peso molecular:
1145.03
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
human milk
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO[C@@]6(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O6)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C43H72N2O33/c1-10-21(54)26(59)28(61)39(69-10)77-36-30(63)37(65)70-17(8-49)33(36)75-41-31(64)35(24(57)15(6-47)71-41)76-38-20(45-12(3)51)25(58)32(16(7-48)72-38)74-40-29(62)27(60)23(56)18(73-40)9-68-43(42(66)67)4-13(52)19(44-11(2)50)34(78-43)22(55)14(53)5-46/h10,13-41,46-49,52-65H,4-9H2,1-3H3,(H,44,50)(H,45,51)(H,66,67)/t10-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36+,37?,38-,39-,40-,41-,43+/m0/s1
chave InChI
HSYHUIKGLHMONM-RDNIXPOZSA-N
Aplicação
N-Acetylneuraminyl-fucosyllacto-N-neo-tetraose is used as a reference material in the analysis of milk oligosaccharides.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3