A242
Alloxazine
solid
Sinônimo(s):
Benzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, Isoalloxazine
About This Item
forma
solid
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 11 mg/mL
dilute aqueous base: 4 mg/mL
H2O: insoluble
dilute aqueous acid: insoluble
ethanol: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)c2nc3ccccc3nc2N1
InChI
1S/C10H6N4O2/c15-9-7-8(13-10(16)14-9)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,12,13,14,15,16)
chave InChI
HAUGRYOERYOXHX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - Solvent