Documentos
A2352
Sigma-Aldrich
Acetylcholine Receptor α1, Fragment 129-145
Amino acids 129-145 of human, bovine, rat, and mouse sequence, ≥93% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C90H136N22O28S2
Peso molecular:
2038.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥93% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3