Documentos Principais
A2326
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 40-1
≥90% (HPLC)
Selecione um tamanho
0.1 MG
R$ 1.815,00
R$ 1.815,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.1 MG
R$ 1.815,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C194H295N53O58S
Número CAS:
Peso molecular:
4329.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 1.815,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Val-Val-Gly-Gly-Val-Met-Leu-Gly-Ile-Ile-Ala-Gly-Lys-Asn-Ser-Gly-Val-Asp-Glu-Ala-Phe-Phe-Val-Leu-Lys-Gln-His-His-Val-Glu-Tyr-Gly-Ser-Asp-His-Arg-Phe-Glu-Ala-Asp
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inactive control against Αβ [1-40].
Outras notas
The N−C inverted sequence of Αβ [1-40].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N W Kowall et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(16), 7247-7251 (1991-08-15)
Deposition of the beta-amyloid protein in senile plaques is a pathologic hallmark of Alzheimer disease (AD). Focal deposition of beta amyloid in the adult rat cerebral cortex caused profound neurodegenerative changes, including neuronal loss and degenerating neurons and neurites. Chronic