Documentos Principais
A219
Supelco
DL-Amphetamine-d6 hydrochloride
100 μg/mL in methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7D6N · HCl
Peso molecular:
177.70
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)