Documentos Principais
A214680
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TC-rA(ib) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
Sinônimo(s):
DMT-2′O-TC-rA(ib) Amidite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H61N8O10PS2
Número CAS:
Peso molecular:
1017.16
Código UNSPSC:
41116105
Ensaio
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Nível de qualidade
técnica(s)
oligo synthesis: suitable
Impurezas
≤-0.5% 31P-NMR P(III) impurites 145-155ppm (31P-NMR)
≤-0.5% Impurity 3′-TC Isomer (reversed phase HPLC)
compatibilidade
configured for PerkinElmer
perfil de nucleosídeo
base: adenosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(N1CCS(CC1)(=O)=O)O[C@@H]2[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@H](O[C@H]2N3C4=C(N=C3)C(NC(C(C)C)=O)=NC=N4)COC(C5=CC=C(OC)C=C5)(C6=CC=C(OC)C=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/C49H61N8O10PS2/c1-32(2)46(58)54-44-41-45(52-30-51-44)56(31-53-41)47-43(66-48(69)55-24-27-70(59,60)28-25-55)42(67-68(64-26-12-23-50)57(33(3)4)34(5)6)40(65-47)29-63-49(35-13-10-9-11-14-35,36-15-19-38(61-7)20-16-36)37-17-21-39(62-8)22-18-37/h9-11,13-22,30
chave InChI
JDHHUACDFJOZGR-LCVXBTAASA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)