Key Documents
A2099
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Leu-Glu-Val-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Ac-LEVD-AFC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H40N5O11F3
Peso molecular:
727.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C32H40F3N5O11/c1-14(2)10-21(36-16(5)41)30(49)38-20(8-9-24(42)43)28(47)40-27(15(3)4)31(50)39-22(13-25(44)45)29(48)37-17-6-7-18-19(32(33,34)35)12-26(46)51-23(18)11-17/h6-7,11-12,14-15,20-22,27H,8-10,13H2,1-5H3,(H,36,41)(H,37,48)(H,38,49)(H,39,50)(H,40,47)(H,42,43)(H,44,45)/t20-,21-,22-,27-/m0/s1
chave InChI
FETZKXHXYOHAAN-LFYAFONDSA-N
Informações sobre genes
Amino Acid Sequence
NAc-Leu-Glu-Val-Asp-AFC
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fluorogenic substrate for caspase 4.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ilona Domracheva et al.
Life sciences, 186, 92-101 (2017-08-16)
This study was designed to investigate the mechanism underlying cancer cell apoptosis caused by selenophenoquinolinones and coumarins. Twelve derivatives were studied according to their ability to suppress the proliferation of cancer cells in vitro (i.e., HepG2, MH-22A, MCF-7), induce cell