A1880
(±)-2-Aminopimelic acid
≥99%
Sinônimo(s):
(±)-2-Aminoheptanedioic acid
About This Item
Ensaio
≥99%
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c8-5(7(11)12)3-1-2-4-6(9)10/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
JUQLUIFNNFIIKC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3