Documentos Principais
A1796
Supelco
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H21ClN2O2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
377.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1
Ações bioquímicas/fisiológicas
A calmodulin antagonist.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H Hidaka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(7), 4354-4357 (1981-07-01)
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide (W-7) and its derivatives are putative calmodulin antagonists that bind to calmodulin and inhibit Ca2+/calmodulin-regulated enzyme activities. Autoradiographic studies using tritiated W-7 showed that this compound penetrates the cell membrane, is distributed mainly in the cytoplasm, and inhibits proliferation