A172
1-Aminocyclobutane-cis-1,3-dicarboxylic acid
Sinônimo(s):
1-Amino-cis-1,3-cyclobutanedicarboxylic acid, cis-ACDA
About This Item
solubilidade
0.1 M NaOH: 12 mg/mL
0.1 M HCl: 14 mg/mL
H2O: 5.2 mg/mL
methanol: insoluble
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3