Documentos Principais
A1546
Supelco
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17ClN2O2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
349.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antitumor agent which inhibits blood platelet aggregation; a calmodulin antagonist
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H Hidaka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(7), 4354-4357 (1981-07-01)
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide (W-7) and its derivatives are putative calmodulin antagonists that bind to calmodulin and inhibit Ca2+/calmodulin-regulated enzyme activities. Autoradiographic studies using tritiated W-7 showed that this compound penetrates the cell membrane, is distributed mainly in the cytoplasm, and inhibits proliferation