Key Documents
A1473
Sigma-Aldrich
Amyloid Precursor Protein N-Terminal Peptide
lyophilized powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
forma
lyophilized powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
His-Met-Asn-Val-Gln-Asn-Gly-Lys-Trp-Asp-Ser-Asp-Pro-Ser-Gly-Thr-Lys-Thr-Cys-Ile
Ações bioquímicas/fisiológicas
Believed to play a role in beta-amyloid plaque formations resulting in the hastening of the onset and progression of Alzheimer′s disease.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3