Documentos Principais
A1471
Sigma-Aldrich
A-85783
Sinônimo(s):
(R)-6-(4-Fluorophenyl)-N,N-dimethyl-3-[3-(3-pyridinyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]thiazol-7-yl]carbonyl-1H-indole-1-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H23FN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
510.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
185.3-186.5 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: 13 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccn3[C@H](SCc23)c4cccnc4)c5ccc(cc15)-c6ccc(F)cc6
InChI
1S/C29H23FN4O2S/c1-32(2)29(36)34-16-24(22-10-7-19(14-25(22)34)18-5-8-21(30)9-6-18)27(35)23-11-13-33-26(23)17-37-28(33)20-4-3-12-31-15-20/h3-16,28H,17H2,1-2H3/t28-/m1/s1
chave InChI
YGUVFPOGHIKVPP-MUUNZHRXSA-N
Descrição geral
Shown to be effective both in vivo and in vitro. A-85783 is neutral and lipophilic and has been shown to competitively and reversibly inhibit [3H]PAF binding to rabbit platelet membranes as well as block PAF-induced serotonin release from rabbit platelets.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist.
Características e benefícios
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Informações legais
Sold under license from Abbott Laboratories.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)