A123
R-(+)-p-Aminoglutethimide (+)-tartrate salt
About This Item
Ensaio
99.4% (HPLC)
pf
124-127 °C
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC[C@@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2.C4H6O6/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-;1-,2-/m11/s1
chave InChI
DQUXPVVSVXIQNE-IMXLTCNTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3