A1211
Adenine-2,8-3H
aqueous ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N5
Número CAS:
Peso molecular:
135.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
aqueous ethanol solution
Extensão da rotulagem
5-15 Ci/mmol
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[3H]c1nc(N)c2nc([3H])[nH]c2n1
Embalagem
serum bottle
forma física
Aqueous solution containing 2% ethanol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)