Documentos Principais
A1082
Sigma-Aldrich
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
≥97% (elemental analysis)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
328.32
Beilstein:
5298835
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (elemental analysis)
pf
148-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
chave InChI
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)