Key Documents
A1021
Sigma-Aldrich
2′-Azido-2′-deoxyuridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
269.21
Beilstein:
4204828
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11N5O5/c10-13-12-6-7(17)4(3-15)19-8(6)14-2-1-5(16)11-9(14)18/h1-2,4,6-8,15,17H,3H2,(H,11,16,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
MRUKYOQQKHNMFI-XVFCMESISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3