temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](CC(C)C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3