A0976
Monoclonal Anti-Angiostatin antibody produced in mouse
clone 79735, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Angiostatin Kringle 1-3
About This Item
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
79735, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
antigen 38 kDa
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLG(5340)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Angiostatin recognizes human angiostatin. This antibody also recognizes plasminogen but shows no cross-reactivity with recombinant mouse angiostatin.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)